ATE514316053
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-BROMO-2-(DIETHOXYPHOSPHORYL)ACETATE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: W11408-100MG
$140.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: W11408-100MG
$140.00
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Inchi Code
1S/C10H20BrO5P/c1-6-14-17(13,15-7-2)8(11)9(12)16-10(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
YLZQCXBJSCWQHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11408
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)