MilliporeSigma
ATE514313218
AstaTech, Inc.
2-BROMOPYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187
Número MDL:
Iupac Name
2-bromopyrimidine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H
Clave InChI
SYXSPPBOICULFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77777
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55465
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)