MilliporeSigma
ATE458971050
AstaTech, Inc.
2,4-DICHLORO-7-(PHENYLSULFONYL)-7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
386.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,4-dichloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H9Cl2N3O4S/c1-23-13(20)10-7-9-11(15)17-14(16)18-12(9)19(10)24(21,22)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Clave InChI
PKHCQAGHQIACFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=70636
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14422
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)