ATE458963711
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (4-HYDROXYPYRIMIDIN-2-YL)CARBAMATE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C10044-100MG
$350.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C10044-100MG
$350.00
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-2-pyrimidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H13N3O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-7-10-5-4-6(13)11-7/h4-5H,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
Clave InChI
LZJBAKGNFSSGSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C10044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)