MilliporeSigma
ATE448430857
AstaTech, Inc.
(R)-1-(3-NITROPHENYL)ETHANAMINE
Seleccione un Tamaño
250 MG
$116.25
1 G
$290.00
Referencia (SKU) del distribuidor: 70937-250MG
$116.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$116.25
1 G
$290.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 70937-250MG
$116.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1R)-1-(3-nitrophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(5-7)10(11)12/h2-6H,9H2,1H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
AVIBPONLEKDCPQ-ZCFIWIBFSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57370
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70937
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)