MilliporeSigma
ATE423889707
AstaTech, Inc.
(5-BROMO-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)METHANAMINE HCL
Seleccione un Tamaño
50 MG
$216.25
250 MG
$617.50
Referencia (SKU) del distribuidor: 86223-50MG
$216.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$216.25
250 MG
$617.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.52
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 86223-50MG
$216.25
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4BrN3S.ClH/c4-3-7-6-2(1-5)8-3;/h1,5H2;1H
Clave InChI
FEXXKAKBJIANBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39039
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)