MilliporeSigma
ATE423887811
AstaTech, Inc.
(2-ETHYLPYRIDIN-4-YL)BORONIC ACID PINACOL ESTER
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.12
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C13H20BNO2/c1-6-11-9-10(7-8-15-11)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h7-9H,6H2,1-5H3
Clave InChI
YYJPHWDHDLLAJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=34858
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=22932
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)