ATE413076310
AstaTech, Inc.
2-(4-BROMOPHENYL)PROPAN-1-AMINE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 84993-250MG
$281.25
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 84993-250MG
$281.25
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7H,6,11H2,1H3
Clave InChI
HVTXSPFHZMRKMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84993
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)