MilliporeSigma
ATE413072875
AstaTech, Inc.
3-PYRIMIDIN-2-YL-BENZOIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.2
Número MDL:
mp
180-182 C
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-4-1-3-8(7-9)10-12-5-2-6-13-10/h1-7H,(H,14,15)
Clave InChI
KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27520
Melting Point
180-182 C
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23852
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)