MilliporeSigma
ATE410297550
AstaTech, Inc.
(3-HYDROXYPIPERIDIN-1-YL)(PHENYL) METHANONE
Seleccione un Tamaño
250 MG
$265.00
1 G
$663.75
5 G
$1,988.75
Referencia (SKU) del distribuidor: AB3841-250MG
$265.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$265.00
1 G
$663.75
5 G
$1,988.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.26
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: AB3841-250MG
$265.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3-hydroxy-1-piperidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c14-9-10-4-1-2-6-12(10)13-7-3-5-11(15)8-13/h1-2,4,6,9,11,15H,3,5,7-8H2
Inchi Key
LJAQOYZUHIEEHH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22655
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3841
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)