MilliporeSigma
ATE410297401
AstaTech, Inc.
9-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYL)OXYMETHYL-2-AMINOFLUORENE
Seleccione un Tamaño
250 MG
$140.00
1 G
$417.50
5 G
$1,221.25
Referencia (SKU) del distribuidor: SC5065-250MG
$140.00
Disponibilidad
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$140.00
1 G
$417.50
5 G
$1,221.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
325.53
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: SC5065-250MG
$140.00
Disponibilidad
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
9-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-9H-fluoren-2-amine
Inchi Code
1S/C20H27NOSi/c1-20(2,3)23(4,5)22-13-19-16-9-7-6-8-15(16)17-11-10-14(21)12-18(17)19/h6-12,19H,13,21H2,1-5H3
InChI key
NUKGMRZJRUHHMM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22951
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=SC5065