MilliporeSigma
APOH93DA1D2D
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.99
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2BrF3O/c8-4-1-5(9)7(11)6(10)3(4)2-12/h1-2H
Clave InChI
BXXUAIPEOHAIKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-234-trifluorobenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-234-trifluorobenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)