MilliporeSigma
APOH316CDDAF
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
240-243
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2O2/c9-4-1-5(10)7-11-6(8(13)14)3-12(7)2-4/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
NZKZILYLERQVJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-8-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Boiling point
240-243
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-8-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)