MilliporeSigma
APOH11A9D8BF
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
162-166
Iupac Name
N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
Clave InChI
MNDSUSQBIDHEJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-methyl-6-methylamino-135-triazine
Boiling point
162-166
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-methyl-6-methylamino-135-triazine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)