MilliporeSigma
APOH0D200157
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H5BrF3N/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clave InChI
VMERAUXEEDONDK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethylaniline
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-trifluoromethylaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)