MilliporeSigma
APOH03CD8F2A
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
Seleccione un Tamaño
250 MG
$193.60
Referencia (SKU) del distribuidor: OR300218-250MG
$193.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$193.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR300218-250MG
$193.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C13H14BrNO2/c14-10-1-2-12-9(7-10)8-15(13(12)16)11-3-5-17-6-4-11/h1-2,7,11H,3-6,8H2
Clave InChI
XQLWDYZFTXNJGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylisoindolin-1-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylisoindolin-1-one
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)