MilliporeSigma
APOH03871DAB
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.02
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c1-14-8(13)3-2-4(10)7(12)5(9)6(3)11/h2H,1H3
Clave InChI
HKCUQFNDBXGXNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)