MilliporeSigma
APOH03871D4F
Apollo Scientific Ltd
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide
Seleccione un Tamaño
1 G
$293.70
5 G
$1,324.40
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303319-1G
$293.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$293.70
5 G
$1,324.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303319-1G
$293.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Clave InChI
ZCXYYUAGSPNNGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-methoxybenzamide
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-methoxybenzamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)