MilliporeSigma
APO459180016
Apollo Scientific Ltd
3-Acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.7
Número MDL:
Iupac Name
3-(acetylamino)-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
KRKMAUKQDRAOFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl-chloride
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)