MilliporeSigma
APO458955752
Apollo Scientific Ltd
(2S,3R)-(+)-3-Isopropyl-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.45
Número MDL:
Iupac Name
(2S,3R)-3-isopropyl-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C19H20N2S/c1-13(2)15-12-21-16-10-6-7-11-17(16)22-19(21)20-18(15)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,15,18H,12H2,1-2H3/t15-,18+/m0/s1
Clave InChI
RPBRMANNSNGNFS-MAUKXSAKSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2s3r-3-isopropyl-2-phenyl-34-dihydro-2h-pyrimido21-b13benzothiazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2s3r-3-isopropyl-2-phenyl-34-dihydro-2h-pyrimido21-b13benzothiazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)