MilliporeSigma
APO456795427
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.03
Número MDL:
bp
39-44
Iupac Name
1-(bromomethyl)-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-2-1-3-6(10)7(5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
Clave InChI
HTWOLWSZQAPKQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl-bromide
Synonym
2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Flash Point
53/1mm
Boiling point
39-44
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl-bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)