MilliporeSigma
APO455837122
Apollo Scientific Ltd
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
123
Iupac Name
N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
Clave InChI
MIHJCLQINRFOLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide
Synonym
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 5-Acetamido-2-nitrobenzotrifluoride
Boiling point
123
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)