MilliporeSigma
APO455836580
Apollo Scientific Ltd
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)7-3-1-2-5-8(7)15-4-6(9(5)16)10(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
GQZVPBYGGIQINZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-8-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-8-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)