MilliporeSigma
APO455836190
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.55
Número MDL:
bp
-42
densidad
2.9
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
UHHZGIHGBLCIJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Synonym
2-Chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene
Flash Point
102-105
Boiling point
-42
densidad
2.9
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)