MilliporeSigma
APO455834782
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(8(10,11)12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
Clave InChI
GHXSHBPNICIQJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
Synonym
2-Carbamoyl-4-chlorobenzotrifluoride, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)