MilliporeSigma
APO455833469
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$130.90
250 MG
$249.70
Referencia (SKU) del distribuidor: OR9116-100MG
$130.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$130.90
250 MG
$249.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR9116-100MG
$130.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-2-21-16(20)15-14(11-7-4-3-5-8-11)18-13-10-6-9-12(17)19(13)15/h3-10H,2H2,1H3
Clave InChI
ZEHWPULYODCBDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)