MilliporeSigma
APO455832648
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
108.1
Número MDL:
mp
60
densidad
1.12
Iupac Name
4-methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c1-4-5(2-6)8-3-7-4/h3H,1H3
Clave InChI
JZSLPQXOLZCAME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-13-oxazole-5-carbonitrile
Flash Point
162/763mm
Melting Point
60
densidad
1.12
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-13-oxazole-5-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)