APO455828831
Apollo Scientific Ltd
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
About This Item
bp
119
Iupac Name
6-quinoxalinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O/c10-9(13)6-1-2-7-8(5-6)12-4-3-11-7/h1-5H
Clave InChI
UTEQROVYZDJSOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/quinoxaline-6-carbonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)