MilliporeSigma
APO455828415
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-11(13)10(12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Clave InChI
DMZGURNRYOUAGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-oxo-4-phenylbutanoate
Pictogramas
Flame
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-oxo-4-phenylbutanoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)