MilliporeSigma
APO455825573
Apollo Scientific Ltd
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.22
Número MDL:
bp
>260
Iupac Name
1-(1-naphthyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-2-6-13-12(4-1)5-3-7-14(13)16-10-8-15-9-11-16;;/h1-7,15H,8-11H2;2*1H
Clave InChI
ZGMNVJGEEHEXIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-naphth-1-ylpiperazine-dihydrochloride
Boiling point
>260
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-naphth-1-ylpiperazine-dihydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)