MilliporeSigma
APO444780875
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-6(9)8-7(3-5)10-4-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AAESOAJUKHUHAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-methoxy-1h-benzimidazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-methoxy-1h-benzimidazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)