MilliporeSigma
APO428499405
Apollo Scientific Ltd
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.18
Número MDL:
bp
39-42
Iupac Name
1-(4-ethoxy-2,3-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-3-14-8-5-4-7(6(2)13)9(11)10(8)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
YHGFVKNXGQWJMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Fused
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroacetophenone
Boiling point
39-42
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroacetophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)