MilliporeSigma
APO428499229
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.57
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
52-54
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
DFPYRBFQHBGIKI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylbenzonitrile
Boiling point
52-54
pictograms
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylbenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)