MilliporeSigma
APO428499058
Apollo Scientific Ltd
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c1-6-3-4-8(10(11,12)13)5-9(6)7(2)14/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ZLDDSCHHMXTRHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylacetophenone
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylacetophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)