MilliporeSigma
APO428498814
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.5
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-6-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2Cl3FO2S/c7-3-1-2-4(10)6(5(3)8)13(9,11)12/h1-2H
Clave InChI
AJMMLUHUCSXISX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorobenzenesulfonyl-chloride
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorobenzenesulfonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)