MilliporeSigma
APO428498603
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.01
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O/c9-6-2-1-5(8(11,12)13)4(3-14)7(6)10/h1-3H
Clave InChI
QCYGNWQELPOXBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)