MilliporeSigma
APO428498179
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.57
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c8-4-2-1-3-5(6(4)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clave InChI
NNDFBODLWFJOSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethoxyaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethoxyaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)