MilliporeSigma
APO423213883
Apollo Scientific Ltd
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.11
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4FNO5/c8-3-1-2-4(9(13)14)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
Clave InChI
UERRYAMICLGJBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic-acid
Synonym
6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid, 2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)