MilliporeSigma
APO414284010
Apollo Scientific Ltd
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c11-7-5-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
AVGHORMRUXLILI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)