MilliporeSigma
APO414281858
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.71
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-2-14-11(13)10-6-7-8(12)4-3-5-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
FKFLOHDQWJVBQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)