MilliporeSigma
AOBH9910898A
AOBChem
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
250 MG
$189.75
500 MG
$271.40
1 G
$380.65
5 G
$1,361.60
10 G
$2,313.80
Referencia (SKU) del distribuidor: 99314-250MG
$189.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$189.75
500 MG
$271.40
1 G
$380.65
5 G
$1,361.60
10 G
$2,313.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 99314-250MG
$189.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-8(12-2)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,8H,1-2H3
Clave InChI
SZLQAUWIUGRPND-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-dimethoxymethyl-pyridine-99314.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/99314.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)