MilliporeSigma
AOBH99104101
AOBChem
4-Bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
250 MG
$622.15
500 MG
$890.10
1 G
$1,245.45
5 G
$4,451.65
Referencia (SKU) del distribuidor: 78190-250MG
$622.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$622.15
500 MG
$890.10
1 G
$1,245.45
5 G
$4,451.65
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.9
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 78190-250MG
$622.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrIN2/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,1H3
Clave InChI
CBDGEVUWTIOTOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole-78190.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/78190.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)