AOBH9910106C
AOBChem
1-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 57345-500MG
$140.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 57345-500MG
$140.30
Iupac Name
1-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-4-5-6-11-9(3)7-8(2)10-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
CHDNZIRREFRIJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)