MilliporeSigma
AOBH98B84FEC
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylphenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
$116.15
10 G
$196.65
25 G
$387.55
Referencia (SKU) del distribuidor: 21617-5G
$116.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$116.15
10 G
$196.65
25 G
$387.55
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.82
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 21617-5G
$116.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF4O2/c9-3-1-4(7(11,12)13)6(10)5(2-3)8(14)15/h1-2,14-15H
Clave InChI
WRIJOUMGMHQBFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylphenylboronic-acid-21617.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21617.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)