MilliporeSigma
AOBH961DC37F
AOBChem
1-(4-Chloro-2,3-dimethylphenyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.67
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2,3-dimethylphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-6-7(2)10(11)5-4-9(6)8(3)12/h4-5,8,12H,1-3H3
Clave InChI
GIXWSVNKFZZXMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-chloro-2-3-dimethylphenyl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/50202.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)