MilliporeSigma
AOBH961DC086
AOBChem
2-Fluoro-4-methoxy-3-(methylthio)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-methoxy-3-(methylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
KYUKPVCOPGUDBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methoxy-3-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38012.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)