AOBH961DBF87
AOBChem
6-Bromo-2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 27097-250MG
$271.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 27097-250MG
$271.40
Iupac Name
6-bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c10-5-1-2-6-8(7(5)9(11)12)14-4-3-13-6/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
InChI key
JMSCUVRFRREXFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27097.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)