MilliporeSigma
AOBH9455128C
AOBChem
1-bromo-4-(cyclohexylmethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.18
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(cyclohexylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C13H17Br/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11H,1-5,10H2
Clave InChI
UTVUWNISUZIEJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-cyclohexylmethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47238.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)