MilliporeSigma
AOBH7BADE71C
AOBChem
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$197.80
500 MG
$284.05
1 G
$396.75
5 G
$1,420.25
Referencia (SKU) del distribuidor: 38094-250MG
$197.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$197.80
500 MG
$284.05
1 G
$396.75
5 G
$1,420.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.52
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 38094-250MG
$197.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO3/c1-13-6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
BBWYURAZCRRIML-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38094.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)