MilliporeSigma
AOBH7BADE6F8
AOBChem
Methyl 5-chloro-2-propoxybenzoate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$382.95
500 MG
$547.40
1 G
$765.90
Referencia (SKU) del distribuidor: 37995-250MG
$382.95
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$382.95
500 MG
$547.40
1 G
$765.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.68
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: 37995-250MG
$382.95
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-propoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
Inchi Key
SVEHFWSKCSKMCD-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-5-chloro-2-propoxybenzoate.html
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37995.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)